Documenti fondamentali
MAB1307
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG1 umane prodotto in topo, clone HP6001, Fc
clone HP6001, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CD32, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP6001, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR2B(2213)
Specificità
Fc delle IgG1 umane. Specificità nei saggi ELISA: (Hamilton et al., 1987) sottoclasse 1 delle IgG umane - 100% sottoclasse 2 delle IgG umane - 0,25% sottoclasse 3 delle IgG umane - 0,01%
sottoclasse 4 delle IgG umane -0,01%. Focusing isoelettrico: pI medio 8,0
Immunogeno
Epitopo: Frammento Fc
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo di topo anti-IgG1 umane, clone HP6001, frammento Fc è convalidato per l'uso nelle applicazioni di ELISA, RIA & WB.
Questo anticorpo trova impiego come anticorpo di cattura o anticorpo di rivelazione per le IgG1 umane nei saggi di immunoadsorbimento enzimatico, nei radioimmunodosaggi e negli immunoblot per affinità seguiti da EIA (Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987).
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Linkage
Sostituisce: MABN1055
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate. Liquido in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Lei Tian et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 28(1), 201-214 (2021-10-15)
mAbs blocking immune checkpoints have emerged as important cancer therapeutics, as exemplified by systemic administration of the IgG1 anti-CD47 mAb that blocks the "don't eat me" pathway. However, this strategy is associated with severe toxicity. To improve therapeutic efficacy while
Suzanne E Barbour et al.
Infection and immunity, 70(6), 2780-2786 (2002-05-16)
Several lines of evidence indicate that the monocytes of subjects with localized juvenile periodontitis (LJP) are functionally distinct from cells of age- and race-matched nonperiodontitis (NP) subjects. Among the abnormalities are the propensity to secrete large amounts of prostaglandin E(2)
R C Williams et al.
Arthritis and rheumatism, 40(1), 109-123 (1997-01-01)
To characterize immunologic specificity and possible antiidiotype activity of IgG anti-F(ab')2 in normal subjects as well as in patients with active and inactive systemic lupus erythematosus (SLE). IgG anti-F(ab')2 and anti-double-stranded DNA (anti-dsDNA) were affinity isolated from immunoadsorption columns of
Monoclonal antibody-based solid-phase immunoenzymometric assays for quantifying human immunoglobulin G and its subclasses in serum.
Papadea, C, et al.
Clinical Chemistry, 31, 1940-1945 (1985)
C B Reimer et al.
Hybridoma, 3(3), 263-275 (1984-01-01)
Stable clones of 31 mouse hybridomas that produce monoclonal antibodies (MAbs) against human IgG antigenic determinants were obtained. The number of hybridomas of different specificity described are: 2 anti-IgG1 Fc, 1 anti-IgG2 Fc, 1 anti-IgG2 Fd, 2 anti-IgG3 Fc, 2