MAB1049
Anti-Bone Morphogenetic Protein 4 Antibody, clone 3H2
clone 3H2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
BMP-4, DVR-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP4(652)
mouse ... Bmp4(12159)
rat ... Bmp4(25296)
Descrizione generale
Specificità
Human BMP-4 (accession number P12644) precursor (389 aa, glycosilated) consists of a propeptide (273 aa) and active BMP-4 (116 aa, glycoslyated; MW reduced 17-20 kDa).
Immunogeno
Applicazioni
Western blot using osteoinductive cells; i.e., BFP and Saos-2
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain extract
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2