LSKGEL050
Kit Montage Gel per la purificazione del DNA
DNA Gel Extraction
Sinonimo/i:
Ultrafree-DA
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.52
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Montage®
applicazioni
genomic analysis
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Recupera DNA di dimensioni da100 a 10,000 bp da sezioni di gel di agarosio mediante una singola centrifugazione di soli 10 minuti. Il kit consiste in un dispositivo di filtrazione pre-assemblato e include un nebulizzatore di gel di agarosio, una provetta da microcentrifuga di raccolta e un tampone TAE modificato in polvere per l'estrazione del gel
L′estrazione del DNA è ottenuta mediante la compressione del gel di agarosio durante la centrifuga. La forza centrifuga fa collassare la struttura del gel e spinge la banda di gel attraverso un piccolo orifizio posto nel nebulizzatore del gel. La sospensione di gel così ottenuta viene quindi spruzzata sul filtro dell′inserto con filtro. La matrice del gel viene trattenuta dalla membrana del filtro mentre il DNA filtra nella provetta di raccolta
Per la maggior parte delle applicazioni - compresi il clonaggio e il sequenziamento del DNA marcato con radioisotopi o fluorescente - il DNA ottenuto non richiede ulteriori fasi di purificazione. In questo protocollo i prodotti di amplificazione aspecifici di piccole o grandi dimensione che spesso interferiscono con i clonaggi e il sequenziamento del DNA vengono completamente rimossi grazie all′elevato potere di risoluzione dell′elettroforesi.
Prestazioni
100 78
700 71
1000 77
2027 47
4361 35
9416 32
23130 29
Protocollo
1. Dopo l′analisi dei prodotti di PCR o di altro tipo di DNA mediante elettroforesi su gel di agarosio, tagliare la banda di interesse.
2 Inserire la banda di gel nel dispositivo pre-assemblato. N.B: Il protocollo non è adatto all′uso con agarosio a basso punto di fusione.
3 Centrifugare a 5.000 x g per 10 minuti durante i quali la sospensione di gel viene spinta nell′inserto con filtro.
4. Il DNA filtra nella provetta di raccolta. Dopo avere buttato il nebulizzatore e l′inserto con filtro, il DNA può essere conservato nella provetta di raccolta tappata.
L′estrazione del DNA è ottenuta mediante la compressione del gel di agarosio durante la centrifuga. La forza centrifuga fa collassare la struttura del gel e spinge la banda di gel attraverso un piccolo orifizio posto nel nebulizzatore del gel. La sospensione di gel così ottenuta viene quindi spruzzata sul filtro dell′inserto con filtro. La matrice del gel viene trattenuta dalla membrana del filtro mentre il DNA filtra nella provetta di raccolta
Per la maggior parte delle applicazioni - compresi il clonaggio e il sequenziamento del DNA marcato con radioisotopi o fluorescente - il DNA ottenuto non richiede ulteriori fasi di purificazione. In questo protocollo i prodotti di amplificazione aspecifici di piccole o grandi dimensione che spesso interferiscono con i clonaggi e il sequenziamento del DNA vengono completamente rimossi grazie all′elevato potere di risoluzione dell′elettroforesi.
- Tempo di manipolazione ridotto
- E′ sufficiente una centrifugata di 10-minuti
- DNA pienamente funzionale
Prestazioni
Recupero tipico di DNA da gel agarosio
Dimensioni del DNA (bp) Percentuale di DNA recuperato
100 78
700 71
1000 77
2027 47
4361 35
9416 32
23130 29
Protocollo
1. Dopo l′analisi dei prodotti di PCR o di altro tipo di DNA mediante elettroforesi su gel di agarosio, tagliare la banda di interesse.
2 Inserire la banda di gel nel dispositivo pre-assemblato. N.B: Il protocollo non è adatto all′uso con agarosio a basso punto di fusione.
3 Centrifugare a 5.000 x g per 10 minuti durante i quali la sospensione di gel viene spinta nell′inserto con filtro.
4. Il DNA filtra nella provetta di raccolta. Dopo avere buttato il nebulizzatore e l′inserto con filtro, il DNA può essere conservato nella provetta di raccolta tappata.
Componenti
Include 50 dispositivi Ultrafree-DA e 500 mL di tampone TAE modificato 50x.
Note legali
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
I clienti hanno visto anche
Stig Mølgaard Rask Jensen et al.
PloS one, 7(8), e43095-e43095 (2012-08-23)
Gene silencing by RNA interference (RNAi) can be achieved by the ectopic expression of tailored short hairpin RNAs (shRNAs) which after export to the cytoplasm are processed by Dicer and incorporated into the RNA induced silencing complex (RISC). Design rules
Stephen Wandro et al.
mSphere, 3(3) (2018-06-08)
The assembly and development of the gut microbiome in infants have important consequences for immediate and long-term health. Preterm infants represent an abnormal case for bacterial colonization because of early exposure to bacteria and frequent use of antibiotics. To better