KWSSA05HH1
Capsule Opticap® XL Capsule, con filtri Milligard® di grado 0,5/0,2 µm nominale
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 5, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL5 Milligard 0.5/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 5
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
21.6 cm (8.5 in.)
Larghezza
4.2 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Diametro
14.5 cm (5.7 in.)
Superficie filtrante
0.26 m2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
21.6 cm (8.5 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤25 mg/capsule
Matrice
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Specifiche
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3