Documenti fondamentali
KVVLA04HH3
Millipore
Capsule Opticap® XL, membrana Durapore® da 0,1 µm,
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL4 Durapore 0.1 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 4
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤7.5 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
19.3 cm (7.6 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
4 in. (10 cm)
Diametro
14.5 cm (5.7 in.)
Superficie filtrante
0.19 m2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
19.3 cm (7.6 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤10 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Linkage
Sostituisce: SN1M057A5
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥500 mL d′acqua
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.