Documenti fondamentali
KVGBA04TT3
Millipore
Capsula Opticap® XL con membrana Durapore® idrofoba da 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Opticap® XL 4
Sinonimo/i:
Filtro per capsula Durapore® da 4 pollici 0,22  µm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 4
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Misura
4 in.
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla la buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.