Documenti fondamentali
JBRMHWG05505
Millipore
Monitor 55-plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Sinonimo/i:
Unità di filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
55-PLUS Monitor
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
55 mm
Superficie filtrante
21.1 cm2
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
suitable for (microbiological analysis)
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il monitor 55-Plus è un′unità filtrante monouso presterilizzata ideata per il recupero di microrganismi da bevande e acqua di processo. Il filtro di monitoraggio è in grado di filtrare volumi di campione fino a 100 mL e trasformarsi, una volta rimosso l′imbuto dalla base, in un piatto di coltura: è sufficiente aggiungere 2 mL di terreno di coltura alla base dopo la filtrazione del campione. La base del monitor consiste di una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE) bianca, quadrettata, accoppiata a un tampone assorbente AP10 Il design dell′apertura permette all′aria di uscire ed evita così che la membrana si pieghi dopo l′aggiunta di un nutriente L′adattatore di plastica viene usato per inserire il monitor 55-Plus sul tappo in neoprene con foro N° 8 (D.I. 9,5 mm = 3/8”) per l'installazione su beute da vuoto Sulla base si innesta un imbuto da 110 mL dotato di un coperchio in cui è incorporata una “lente” di ingrandimento che è d′aiuto nell′esame di colonie discrete puntiformi. La superficie filtrante dei monitor 55-Plus è superiore del 50% rispetto ai portafiltri e ai dispositivi tradizionali da 47 mm, il che permette di operare con portate superiori. I monitor 55-Plus vengono irradiati con raggi gamma per ridurne la carica microbica ambientale.
Applicazioni
Il monitor 55-Plus è un′unità filtrante monouso pronta all′uso per analisi microbiologiche di bevande e acque di processo
Caratteristiche e vantaggi
  • Pratiche e facili da usare
  • Dispositivo sterile e pronto all′uso - niente perdite di tempo o di danaro
  • Riduce i carichi di lavoro del laboratorio
  • Velocità di filtrazione più elevata, grazie ad una superficie filtrante più ampia
Note legali
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor