IQ7XUVKT1
lampada UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
ech2o®
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Questo kit di lampade UV ECH2O® include 1 lampada UV battericida a LED priva di mercurio per i sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, 1 lampada UV battericida a LED priva di mercurio per l′ASM dei serbatoi di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX e 1 lampada UV battericida a eccimeri priva di mercurio per l′ossidazione dei contaminanti organici nei sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Applicazioni
Il kit di lampade UV ECH2O® viene impiegato per limitare lo sviluppo del biofilm nel sistema di purificazione e all′interno del serbatoio di stoccaggio e per garantire l′ossidazione dei contaminanti organici.
Caratteristiche e vantaggi
- Tutte e tre le lampade UV sono prive di mercurio.
- 2 lampade sono munite di tecnologia UVc LED (con emissione a 265 nm) per l′inattivazione dei batteri.
- 1 lampada fa uso di una tecnologia a eccimeri (con emissione a 172 nm) per la fotossidazione dei contaminanti organici
Componenti
Lampada ECH2O® per il sistema di purificazione & lampada ECH2O® dell'ASM per la sommità del serbatoio & lampada ECH2O® per l′ossidazione dei contaminanti organici nel sistema
Note legali
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany