Documenti fondamentali
ZIXUVLPA1
Milli-Q
lampada UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IX & IQ 7003/05/10/15 storage tanks
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
La lampada UV a LED senza mercurio ECH2O® è impiegata per il controllo della proliferazione batterica e la protezione della qualità dell'acqua. Questa lampada UV può essere utilizzata con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Applicazioni
La lampada ECH2O® viene impiegata per limitare i livelli di contaminazione batterica e prevenire lo sviluppo di biofilm all′interno del serbatoio di stoccaggio.
Note legali
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany