Key Documents
IPAKGARH1
Milli-Q
Blocco di pretrattamento IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARDH1. Search to Explore!
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento IPAK Gard® H 3-5
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Livello qualitativo
Caratteristiche
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
IPAK Gard®
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento IPAK Gard® 3-5 H assicura una protezione ottimale della membrana da osmosi inversa (RO), migliorando le prestazioni del vostro sistema e la sua durata nel tempo.
Da usare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 e Milli-Q® EQ 7008/16.
Caratteristiche e vantaggi
  • Carbone attivo per la protezione dal cloro libero
  • Sferette di polifosfato per la protezione da incrostazioni e precipitati.
  • Filtro di profondità contro particolati e colloidi.
  • Il 63% dei fornitori di componenti dispone di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany