Documenti
IPAKGARA2
Milli-Q
Blocco di pretrattamento IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento IPAK Gard® 10-15
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Livello qualitativo
Caratteristiche
Protects the reverse osmosis membrane
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
IPAK Gard®
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento IPAK Gard® 10-15 assicura una protezione ottimale della membrana da osmosi inversa (RO), migliorando le prestazioni del sistema e la sua durata nel tempo.
Per i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7010, Milli-Q® IQ 7015, Milli-Q® IX 7010 e Milli-Q® IX 7015.
Applicazioni
Questo blocco di pretrattamento protegge la membrana RO rimuovendo efficacemente contaminanti dell′acqua, quali il cloro libero, i colloidi, le particelle solide, e riduce la durezza dell'acqua.
Caratteristiche e vantaggi
  • Carbone attivo per la protezione dal cloro libero
  • Filtro di profondità contro particolati e colloidi.
  • Il 63% dei fornitori di componenti dispone di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany