Documenti fondamentali
H1WT3G01CC
Contenitore Series 4000 a cartuccia singola
cartridge nominal length 30 in. (76.2 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
Materiali
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Lungh. complessiva
945.5 mm ± 3 (37.2241 in. ± 0.118)
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (76.2 cm)
D.E. × D.I. × Alt. raccordi
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Dimens. ghiera
4 in.
D.E. × D.I. × Alt. flangia
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Descrizione generale
Cartuccia singola versione a T
Contenitore Series 4000 a cartuccia singola, versione a T da 30 pollici, Codice 7
Confezionamento
Quantità: 1
Note legali
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany