Documenti fondamentali
H1WT1G01CC
Contenitore Series 4000 a cartuccia singola
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Codice UNSPSC:
40161525
Materiali
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Lungh. complessiva
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25.4 cm)
D.E. × D.I. × Alt. raccordi
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Dimens. ghiera
4 in.
D.E. × D.I. × Alt. flangia
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Descrizione generale
Cartuccia singola versione a T
Contenitore Series 4000 a cartuccia singola, versione a T da 10 pollici, Codice 7
Confezionamento
Quantità: 1
Note legali
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany