Documenti fondamentali
CVGB01TP
Millipore
Cartucce idrofobiche Durapore®, 0,22 µm
pore size 0.22 μm
Sinonimo/i:
Durapore® CVGB Cartridge Filter 10 in. 0.22 µm Code 0
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in.
Superficie filtrante
0.69 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Altre note
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany