GF029
Fattore neurotrofico cerebrale, ricombinante
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.28
Prodotti consigliati
Descrizione generale
FUNZIONE: Il prodotto SwissProt: P23560 promuove la sopravvivenza delle popolazioni neuronali situate nel sistema nervoso centrale o direttamente connesse a esso. Regolatore essenziale della trasmissione sinaptica e della plasticità a livello delle sinapsi adulte in molte regioni del SNC. La versatilità del BDNF è evidenziabile dal suo contributo a una gamma di risposte neuronali adattative, tra cui il potenziamento a lungo termine (LTP), la depressione a lungo termine (LTD), alcune forme di plasticità sinaptica a breve termine, nonché la regolazione omeostatica dell'eccitabilità intrinseca dei neuroni.
DIMENSIONI: 247 amminoacidi; 27.818 Da
SUBUNITÀ: monomeri ed eterodimeri. Si lega a NTRK2/TRKB.
LOCALIZZAZIONE SUBCELLULARE: secreto.
Modificazioni post-traduzionali (PTM): il propeptide è N-glicosilato e glicosolfato. & Convertito in BDNF maturo dalla plasmina (PLG) (asserzione desunta dalle similitudini della sequenza).
MALATTIA: Prodotto SwissProt: P23560. Difetti di BDNF sono causa della sindrome da ipoventilazione alveolare centrale congenita (CCHS) [MIM:209880], nota anche come sindrome di Ondine. La CCHS è una malattia rara caratterizzata da un alterato controllo della respirazione in assenza di malattie neuromuscolari o polmonari, o di lesioni identificabili a carico del tronco encefalico. In situazioni di ipossiemia o ipercapnia, un deficit di controllo della respirazione autonoma comporta risposte ventilatorie o di risveglio inadeguate o quasi nulle. La CCHS è frequentemente complicata da neurocristopatie come la malattia di Hirschsprung, presente nel 16% circa dei casi di CCHS.
OMOLOGIA: Il prodotto SwissProt: P23560 appartiene alla famiglia degli NGF-beta.
DIMENSIONI: 247 amminoacidi; 27.818 Da
SUBUNITÀ: monomeri ed eterodimeri. Si lega a NTRK2/TRKB.
LOCALIZZAZIONE SUBCELLULARE: secreto.
Modificazioni post-traduzionali (PTM): il propeptide è N-glicosilato e glicosolfato. & Convertito in BDNF maturo dalla plasmina (PLG) (asserzione desunta dalle similitudini della sequenza).
MALATTIA: Prodotto SwissProt: P23560. Difetti di BDNF sono causa della sindrome da ipoventilazione alveolare centrale congenita (CCHS) [MIM:209880], nota anche come sindrome di Ondine. La CCHS è una malattia rara caratterizzata da un alterato controllo della respirazione in assenza di malattie neuromuscolari o polmonari, o di lesioni identificabili a carico del tronco encefalico. In situazioni di ipossiemia o ipercapnia, un deficit di controllo della respirazione autonoma comporta risposte ventilatorie o di risveglio inadeguate o quasi nulle. La CCHS è frequentemente complicata da neurocristopatie come la malattia di Hirschsprung, presente nel 16% circa dei casi di CCHS.
OMOLOGIA: Il prodotto SwissProt: P23560 appartiene alla famiglia degli NGF-beta.
Applicazioni
Nella maggioranza delle applicazioni in vitro, il suo intervallo di concentrazione è da 0,5 a 100 ng/mL. Le cellule responsive includono (elenco parziale): Cellule nervose, gliali.
Stato fisico
Sterilizzato per filtrazione e liofilizzato, senza additivi.
Stoccaggio e stabilità
La polvere liofilizzata, benché stabile a temperatura ambiente, si conserva meglio in ambiente asciutto a una temperatura inferiore a 0°C. Ricostituire con acqua a una concentrazione di 0.1-1.0 mg/mL. Questa soluzione può essere diluita con acqua o altre soluzioni tampone. Il BDNF ricostituito deve essere conservato in aliquote non diluite a -20° C per non più di sei mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1