AB15554
Anti-AT2 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Angiotensin II receptory type 2, AGTR2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Non deve reagire con
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGTR2(186)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3