FX0445
Formic acid
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acido formico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥88.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.005% Ammonium (NH4)
≤0.4% Acetic acid (CH3COOH)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Ammonium (NH4): 0.005% max
Assay: 88.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 15 max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.002% max
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Sulfite (SO3): To pass test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C