Documenti fondamentali
1.10854
Supelco
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Sinonimo/i:
Methanoic acid solution, Formylic acid solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Formic acid 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Livello qualitativo
Saggio
90.00-90.15% (acidimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C
Limite di esplosione
10-45.5 % (v/v)
Impurezze
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
P. ebollizione
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9 °C
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
  • Quantitative high-throughput determination of endogenous retinoids in human plasma using triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry.: This study by Gundersen et al. (2007) presents a method for the high-throughput quantitative determination of endogenous retinoids in human plasma. The research utilizes triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry, highlighting the significance of formic acid in enhancing the sensitivity and accuracy of retinoid measurement (Gundersen et al., 2007).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 90.00 - 90.15 %
Acetic acid (CH₃COOH): ≤ 0.050 %
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4