33015
Acido formico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
suitable for EPA 1633
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezze
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
OC=O
applicazioni
PFAS testing
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The article number 33015-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33015-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33015-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33015-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?