Documenti fondamentali
FX0450
Supelco
Formic acid
90%, Technical
Sinonimo/i:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Nome del prodotto
Acido formico, Technical
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥90%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 71 °C
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay: 90% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C