FR180380535
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-050 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 500nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Detector Particles, Fluorescent Beads
Confezionamento
pkg of 1-1000 mL (dark bottle)
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Concentrazione
1% solids
tecniche
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Colore
fluorescent green
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diametro delle microsfere
0.450-0.530 μm±<5%
Capacità
1-10 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2