797871
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
120 nm, lyophilized
Sinonimo/i:
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
Stato
powder
Dimensione particelle
120 nm
Fluorescenza
λem 590 nm
Assorbanza UV
λ: 570 nm Amax
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find properties and applications of fluorescent silica nanobeads in basic and applied research.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.