FCMAB282F
Milli-Mark® Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609-FITC
clone LM609, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Vitronectin Receptor, CD51/CD61, integrin alphaVbeta3, alphaVbeta3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Antibody dilution for cellular staining:
• Prepare an antibody working solution by diluting the primary antibody 1:5 with PBS
• Dispense the volume per test of working of solution according to the number of cells indicated in the table below.
• 5 µL for Guava Flow Cytometer
• 10 µL for other Flow Cytometry instruments
Risultati analitici
U937 cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2