FCMAB203P
Milli-Mark® Anti-CD64-PE Antibody, clone 10.1
clone 10.1, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
High affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, Fc-gamma RI, FcRI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR1A(2209)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PBMC′s
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2