ABE1336
Anti-Wee1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Wee1-like protein kinase, EC: 2.7.10.2, WEE1hu, Wee1A kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WEE1(7465)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Wee1 in human placenta and human testis cancer tissues.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Wee1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.