Documenti fondamentali
FCMAB199P
Sigma-Aldrich
Anticorpo Milli-Mark® anti-CD56-PE, clone C5.9
clone C5.9, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Neural cell adhesion molecule 1, NCAM-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C5.9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCAM1(4684)
Descrizione generale
CD56 è una glicoproteina di membrana presente in più isoforme derivate dallo splicing alternativo del prodotto di un unico gene situato sul cromosoma 11 (Costa, 1997). Il polipeptide di partenza è l′isoforma di 140 kDa, che, andando incontro a glicosilazioni di vario grado, genera le specie mature. La forma predominante nelle cellule NK e nei linfociti T è la proteina di 140 kDa ancorata a membrana. Nei tessuti, l′antigene CD56 è presente nel cervelletto, nella corteccia cerebrale e a livello delle giunzioni neuromuscolari. Questa molecola è identica all′isoforma di 140 kDa della molecola di adesione cellulare neuronale (N-CAM) (Poggi, 2002; Lanier, 1989). Inoltre, CD56 è presente anche in alcune leucemie linfocitiche granulari a grandi cellule, nei carcinomi polmonari a piccole cellule, nei tumori di derivazione neurale, nei mielomi e nelle leucemie mieloidi (Poggi, 2002).
Specificità
L′anticorpo riconosce l′antigene CD56 umano.
Immunogeno
Cellule NK umane
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Questo anticorpo Milli-Mark anti-CD56-PE, clone C5.9, è convalidato per l'uso in FC per rivelare la glicoproteina CD56.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso di linfociti umani
Descrizione del bersaglio
140 kDa (Poggi, 2002; Lanier, 1989)
Stato fisico
IgG2b monoclonali purificate di topo coniugate con PE in Tris-HCl 0,05 M con BSA 1% e azoturo di sodio 0,097%, pH 7,2.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite al riparo dalla luce per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Linfociti umani
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2