Key Documents
EZHIASF
Millipore
Human Insulin ELISA Kit
measures and quantify insulin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent; animal serum free
Sinonimo/i:
Insulin
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Human Insulin ELISA, animal serum free, This Human Insulin ELISA, animal serum free is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-128%
linearity: 73-100%
sensitivity: 0.73 μU/mL
standard curve range: 2-200 μU/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This unique Human Insulin Elisa kit is animal serum free–the monoclonal antibodies are harvested from clones grown in culture medium devoid of any animal protein.
Specificità
No Cross-reactivity with Human Pro-insulin or Human C-peptide
Applicazioni
3.5 hour assay, room temperature, 20 µL sample volume
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Used to detect/quantify: Insulin
Esclusione di responsabilità
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3