ELI-008-M
IL-6 ELISPOT Antibody Pair, Mouse
from rat, clone MP5-20F3, clone MP5-32C11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Clone
MP5-20F3, monoclonal
MP5-32C11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Confezionamento
Componenti
• Mouse IL-6 Detection Antibody, clone MP5-32C11. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Articoli
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.