Documenti fondamentali
DX0145
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosio
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-075-1
Stato
solid
Colore
white
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrizione generale
GR ACS Dextrose, Anhydrous
DX0145-3 2.5kg Poly Bottle
Applicazioni
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Appearance (description)powderAppearance of solutionpasses testChloride (Cl)0.01% maxColorWhiteHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying0.2% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+52.5-+53.0degreesStarchpasses testSulfate and sulfite (as SO4)0.005% maxSulfated ash0.02% maxTitratable free acid0.002meq/g max
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Saccarosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S9378
Saccarosio
α-D-Glucose anhydrous, 96%
Sigma-Aldrich
158968
α-D-Glucose
Fruttosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286504
Fruttosio
D-(−)-fruttosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
D-(−)-fruttosio