DX0013
Desiccant
Sinonimo/i:
Amorphous Silica, Phosphorous Silica
Stato
beads
Misura
8 mesh
Colore
white
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
non-indicating, 8 mesh t.h.e.
Risultati analitici
Color:Clear white
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3