Key Documents
CX2414
Supelco
Cyclopentane
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Cyclopentane, Pentamethylene
About This Item
Formula condensata:
-CH2(CH2)3CH2-
Codice UNSPSC:
41116105
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Composizione
Cyclopentane, ≥85.0%
2,2-Dimethylbutane, ≤15.0%
n-pentane, ≤3.0%
Impurezze
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 1.7 °C
UV cutoff
≤198 nm
Assorbanza UV
λ: 198 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (2,2-Dimethylbutane)15.0% maxAssay (Cyclopentane)85.0% minAssay (Total)99.8% minAssay (n-Pentane)3.0% maxCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 198 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Cut-off198nm maxWater (H2O)0.02% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
1.7 °C