Documenti fondamentali
CPMB01202
Milli-Q
Cartuccia per trattamento finale Ion-Ex
L 30 cm (12 in.), For use with Milli-Q® bowl-style systems and Alpha-Q systems
Sinonimo/i:
Cartuccia per il trattamento finale Ion-Ex da 30 cm (12")
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
Confezionamento
pkg of 2 units
Lunghezza
30 cm (12 in.)
Compatibilità
for use with Alpha-Q (Before 1987)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per il trattamento finale Ion-Ex da 30 cm (12") è un materiale di consumo per la purificazione dell′acqua utilizzabile con i sistemi Milli-Q® “bowl-style” e Alpha-Q.
Caratteristiche e vantaggi
  • Rimuove impurezze ionizzate dall′acqua pretrattata mediante osmosi inversa, deionizzazione o distillazione.
  • Costruita in polipropilene puro con tappi di chiusura sigillati per via termica per ridurre il rischio di contaminazione da estraibili.
  • La tecnologia di purificazione contempla la filtrazione di profondità.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany