CLGL03TP3
Durapore® 0.22 µm, High Area, Cartridge
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore® II
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
30 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
device size
30 in.
Superficie filtrante
3.3 m2
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤30 mg/cartridge
Matrice
Durapore® High Area
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Codice
Code 0
Descrizione generale
Cartridge type: Liquid
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations