CDUFHF05K
®
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Pyrogard®
Parametri
1.0 L/min flow rate
Resistività
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Impurezze
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
Raccordi
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Comprises polysulfone hollow fiber membranes in an acrylonitrile-butadiene-styrene housing with polyurethane potting compound.