Documenti fondamentali
BX1673
Supelco
2-Butanone
OmniSolv®
Sinonimo/i:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-159-0
Tensione di vapore
105 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
79.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-86 °C
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
292 g/L
Densità
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
Assorbanza UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
BX1673P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 344 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.05% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
2-butanone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1207
2-butanone
2-butanone FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217018
2-butanone
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone