Documenti fondamentali
BI0341
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B
Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Nome Commerciale
Novabiochem®
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Biosynthesis Novabiochem®
Applicazioni
BI0341-0201 is packagedin 24/400 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Assay (1-methylimidazole): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2