Documenti fondamentali
AX1308
Supelco
Idrossido di ammonio
OmniTrace® Ultra, for inorganic trace analysis
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Stato
liquid
Limite di esplosione
27 %
Produttore/marchio commerciale
OmniTrace® Ultra
pH
(alkaline)
Solubilità
soluble (Water: Soluble)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
PFAS testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
OmniTrace Ultra
Applicazioni
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2