AX0151
Acetonitrile
≥99.9% (GC), anhydrous, Biosynthesis, OmniSolv®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile, anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Descrizione
gradient analysis: <=0.003 at 210nm
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤0.20 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
Assorbanza UV
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup