Documenti fondamentali
AQ500
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-catena kappa delle Ig di topo, F(ab′)2
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Le molecole degli anticorpi sono costituite tipicamente da due catene leggere legate in modo covalente a una coppia di catene pesanti. Le catene leggere delle immunoglobuline possono essere di due tipi, designate dalle lettere greche kappa e lambda. Le catene leggere kappa e lambda sono lunghe circa 250 aminoacidi, con un peso molecolare medio di circa 25 kDa. Il rapporto tra catene kappa e lambda tra le diverse popolazioni di immunoglobuline varia a seconda della specie.
Specificità
L'anticorpo reagisce con le catene leggere di topo (libere e legate), come dimostrato nella analisi di ELISA e citometria a flusso.
Reagisce con le catene leggere kappa di topo (libere e legate). Pre-adsorbito con paraproteine di topo con catena leggera λ.
Immunogeno
Preparato a partire da digestione con pepsina delle catene leggere kappa di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA: 1 μg/mL.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo di capra anti-catena kappa delle Ig di topo, F(ab′)2, rivela i livelli delle catene kappa di topo ed è stato citato in letteratura e convalidato per ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Cromatografia per gel-filtrazione
Purificato mediante cromatografia per gel-filtrazione dell'anticorpo digerito con pepsina. Liquido in 1,0 mL di tampone borato salino 100 mM, pH 8,2.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2°-8°C in condizioni sterili per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Development of silk-based scaffolds for tissue engineering of bone from human adipose-derived stem cells.
Correia, C; Bhumiratana, S; Yan, LP; Oliveira, AL; Gimble, JM; Rockwood, D; Kaplan et al.
Acta Biomaterialia null