Documenti fondamentali
KAA002
Sigma-Aldrich
Saggio di senescenza cellulare
Cellular Senescence Assay Kits provide all the reagents required to efficiently detect SA-β-gal activity at pH 6.0 in cultured cells & tissue sections.
Sinonimo/i:
Kit per la rivelazione della senescenza
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
La senescenza cellulare è uno degli aspetti più importanti del comportamento cellulare e si ritiene sia cruciale nella regolazione della durata della vita della cellula, sia in vitro che in vivo [1-3]. Le cellule somatiche primarie cresciute in vitro non proliferano indefinitamente. Infatti, dopo un periodo di proliferazione rapida, la velocità della divisione cellulare rallenta fino a cessare del tutto, e la cellula non risponde più agli stimoli mitogeni. Questo processo è denominato senescenza cellulare e le cellule che la subiscono sono caratterizzate da un fenotipo ben definito: aumento di dimensioni, morfologia piatta distintiva, accumulo di granuli di lipofuscina, cambiamenti importanti dell′espressione genica e attività della β-galattosidasi associata a senescenza (SA-β-gal) [2,3].
In generale, si ritiene che la senescenza cellulare rifletta parte dei cambiamenti che avvengono negli organismi che invecchiano e le cellule senescenti sono stati identificate in vivo nelle sedi di patologie correlate all′età, come l′iperplasia prostatica benigna [4] e le lesioni aterosclerotiche [5]. Recenti studi hanno anche portato dimostrazioni convincenti della senescenza cellulare che avviene in vivo in risposta a segnali di stress indotti sia internamente che esternamente [6,7]. In tutti questi studi, la senescenza era caratterizzata dalla comparsa di attività della β-galattosidasi associata a senescenza (SA-β-gal), in linea con quanto avviene con il fenotipo senescente in vitro.
La senescenza cellulare è diventata un bersaglio sempre più importante nello sviluppo di nuovi composti terapeutici. Stanno emergendo dati che implicano un′elusione del processo di senescenza da parte dei tumori, il che suggerisce che tale processo possa rappresentare anche un meccanismo di soppressione tumorale. La scoperta che le cellule tumorali possono essere indotte ad andare incontro a senescenza replicativa dopo l′introduzione di regolatori negativi del ciclo cellulare, i peptidi anti-telomerasi, o con trattamento farmacologico suggerisce che si possa sfruttare l′induzione della senescenza come base per la terapia antineoplastica [8,9].
Solo per scopi di ricerca, non per uso in procedure diagnostiche
Principio del test
Come descritto sopra, una caratteristica classica del fenotipo senescente è l′induzione dell′attività della β-galattosidasi associata a senescenza (SA-β-gal). La SA-β-gal è espressa solo dalle cellule senescenti, non in quelle presenescenti, quiescienti o proliferanti. Il kit Cellular Senescence Assay di Chemicon per la valutazione della senescenza cellulare contiene tutti i reagenti necessari per rivelare in modo efficiente l′attività della SA-β-gal a pH 6,0 in cellule in coltura e sezioni tissutali. In questo saggio, la SA-β-gal catalizza l′idrolisi della X-gal, che si traduce nell′accumulo del distintivo colore blu nelle cellule senescenti. Ogni kit fornisce una quantità sufficiente di reagenti per effettuare almeno 50 saggi in pozzetti da 35 mm.
Applicazioni
Il kit Cellular Senescence Assay contiene tutti i reagenti necessari per rivelare in modo efficiente l′attività della Sa-galβ-gal a pH 6,0 in cellule in coltura e sezioni tissutali.
Componenti
Soluzione fissativa 100X: (N° Comp. 2004755) una microprovetta da 1,5 mL
Soluzione colorante A 10X: (N° Comp. 2004756) un flacone da 15 mL
Soluzione colorante B 10X B: (N° Comp. 2004754) un flacone da 15 mL
Soluzione di X-gal: (N° Comp. 2004752) due microprovette da 1,5 mL
Stoccaggio e stabilità
Conservare la soluzione di X-gal al riparo dalla luce a -20°C e gli altri componenti del kit a 4°C. Tutti i componenti in dotazione sono stabili per 1 anno.
Precauzioni
Per conoscere tutte le precauzioni da adottare, consultare la scheda tecnica di sicurezza sul sito www.chemicon.com.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
E L Duncan et al.
Biogerontology, 1(2), 103-121 (2001-11-16)
Following a limited number of population doublings (PD), human diploid somatic cells enter the terminal proliferation arrest state of senescence. This is an intrinsic mechanism which involves p53- and pRB/p16INK4-mediated pathways. The most popular candidate for the counting mechanism which
Clemens A Schmitt et al.
Cell, 109(3), 335-346 (2002-05-23)
p53 and INK4a/ARF mutations promote tumorigenesis and drug resistance, in part, by disabling apoptosis. We show that primary murine lymphomas also respond to chemotherapy by engaging a senescence program controlled by p53 and p16(INK4a). Hence, tumors with p53 or INK4a/ARF
Goberdhan P Dimri
Cancer cell, 7(6), 505-512 (2005-06-14)
Cancer therapeutics are primarily thought to work by inducing apoptosis in tumor cells. However, various tumor suppressors and oncogenes have been shown to regulate senescence in normal cells, and senescence bypass appears to be an important step in the development
E Vasile et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(2), 458-466 (2001-02-07)
VPF/VEGF acts selectively on the vascular endothelium to enhance permeability, induce cell migration and division, and delay replicative senescence. To understand the changes in gene expression during endothelial senescence, we investigated genes that were differentially expressed in early vs. late
Yujiao Wu et al.
Cell death & disease, 10(2), 76-76 (2019-01-30)
Anti-silencing function 1a (ASF1a) is a histone H3-H4 chaperone isoform involved in chromatin assembling and transcription regulation. Recently, ASF1a has been shown to be up-regulated in certain human malignancies and required for the expression of telomerase reverse transcriptase (TERT), a