Documenti fondamentali
AP510P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di pecora anti-IgG di coniglio, coniugato con HRP
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono molecole glicoproteiche che intervengono nella risposta immunitaria contro gli agenti patogeni. Le IgG contribuiscono alla risposta immunitaria in quanto determinano la mobilitazione delle cellule effettrici della risposta innata e inducono una risposta pro-infiammatoria mediata dai recettori per Fc-gamma che interagiscono con i frammenti Fc sialilati delle molecole delle IgG. Questo anticorpo è stato ottenuto a partire da IgG anti-coniglio prodotte in pecora, N° Cat. AP510.
Specificità
Questo anticorpo riconosce le IgG di coniglio e le IgG (Fc) di coniglio. Possibile reattività crociata minima con le IgG umane e le IgM di coniglio, e reattività crociata minima o nulla con le IgG di topo, IgG di ratto, IgY di pollo, IgG di cavia e IgG di criceto.
Applicazioni
Anticorpo anti-IgG di coniglio prodotto in pecora coniugato con HRP e convalidato per l′uso in saggi di Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su IgG ricombinanti di coniglio.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare le IgG di coniglio in 0,5 µg di IgG ricombinanti di coniglio.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 53 kDa
Stato fisico
Immunoglobuline policlonali purificate di pecora in tampone contenente PBS, stabilizzante StabilZyme® coniugato con HRP e ProClin 150 (0,05%).
Risultati analitici
Controllo
IgG ricombinanti di coniglio
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Ryan J Bloom et al.
Nature methods, 11(11), 1147-1153 (2014-09-15)
Synthetic genetic circuits incorporating regulatory components based on RNA interference (RNAi) have been used in a variety of systems. A comprehensive understanding of the parameters that determine the relationship between microRNA (miRNA) and target expression levels is lacking. We describe
Chenfei He et al.
Autophagy, 17(11), 3577-3591 (2021-02-05)
Scavenger receptors are pattern recognition receptors that recognize both foreign and self-ligands, and initiate different mechanisms of cellular activation, often as co-receptors. The function of scavenger receptor CD36 in the immune system has mostly been studied in macrophages but it
Yurika Matsui et al.
DNA and cell biology, 38(1), 91-106 (2018-11-22)
The considerable amount of experimental evidence has defined the Hippo pathway as a tumor suppressive pathway and increased expression and/or activity of its oncogenic effectors is frequently observed in cancer. However, clinical studies have failed to attribute cancer development and