AP506F
Goat Anti-Human Ig λ chain Antibody, FITC conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2