AP189F
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed
1.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
To ensure minimal cross-reactivity to non-target immunoglobulin, the antibody was solid-phase absorbed against serum proteins from bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster (Syrian), horse, human, rabbit, and sheep.
F/P RATIO:
8.9 μg/mg; 3.3 moles FITC per mole IgG
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3