AP162A
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
IgY
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3