ABS535
Anti-Arginase-1 Antibody
from chicken
Sinonimo/i:
Type 1 Arginase
ARG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARG1(383)
mouse ... Arg1(11846)
rat ... Arg1(29221)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Arginase-1 in RAW cell lysate (Morris, S., et al. (1998). Am J Physiol Endocrinol Metab 275:E740-E747, 1998).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Arginase-1 in 10 µg of mouse LN tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2