Documenti fondamentali
AP1138
Sigma-Aldrich
Anti-ARSA Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARSA(410)
Descrizione generale
Anti-ARSA, mouse polyclonal, recognizes the ~55 kDa ARSA protein in human lymph node tissue. It is validated for Western blotting and paraffin sections.
Purified mouse polyclonal antibody. Recognizes the ~55 kDa ARSA protein.
Recognizes the ~55 kDa ARSA protein in human lymph node tissue.
Immunogeno
Full length human ARSA (aa 1-507)
Human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 &microg/ml)
Paraffin Sections (3 &microg/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Human lymph node tissue
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.