SAB3701436
Monoclonal Anti-Hsc70 (Hsp73) antibody produced in mouse
clone N27F3-4, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HSC54 antibody, Anti-HSC71 antibody, Anti-Heat shock protein 8 antibody, Anti-Heat-shock70-KD protein 10, Anti-MHV-A59
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N27F3-4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, bovine, salmon, beluga, rat, Caenorhabditis elegans, human, carp, Drosophila, mouse, chicken
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1A(3303)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1