AP106F
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
goat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
FLUOROPHORE/PROTEIN:
Approximately 7.2 mg/mg; 2.7 moles FITC per mol IgG
Immunogeno
Applicazioni
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Stoccaggio e stabilità
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3