AP1064
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer³⁰⁰) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer³⁰⁰ Rabbit pAb
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer300)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.5 μg/ml)
Immunocytochemistry (1 μg/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HEK293 cells treated with dichloroacetate
HEK293 cells
Altre note
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1