AC113
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody | AC113
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Aminoglycoside 3′-phosphotransferase, APH(3′)-II, APH(3′)II, Kanamycin kinase, type II, Neomycin-kanamycin phosphotransferase type II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neomycin phosphotransferase II in 10 µg of neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and neomycin treated HEK293 cells transfected with pUSEamp(-).
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1